Learn More
D(–)-Isovalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10645503 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10645503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388032500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Isovaline
CAS 3059-97-0
Punto de fusión 276°C to 278°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H11NO2
Fórmula lineal CH3CH2CNH2(CH3)COOH
Número MDL MFCD00800497
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 5280
Rotación específica -9.0° to -12.0° (20°C, 589nm) (C=1, water)
Sinónimo d-isovaline, l-isovaline, s-2-amino-2-methylbutanoic acid, l-iso-valine, unii-ebv7h5w26h, ebv7h5w26h, isovaline, l, d--isovaline, 2s-2-amino-2-methylbutanoic acid, s-2-amino-2-methylbutyric acid
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Clave InChI GCHPUFAZSONQIV-RXMQYKEDSA-N
SMILES CC[C@@](C)([NH3+])C([O-])=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-2-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 117.15
PubChem CID 6971276
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Agujas o polvos cristalinos