Learn More
D-isoleucina, TRC
Código de producto. 17989084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989084 250 mg 250 miligramos
17969084 50 mg 50 miligramos
17939354 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17989084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI820210250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319-78-8
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 131.1729
Sinónimo Isoleucine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (R)-Isoleucine
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-amino-3-ácido metilpentanoico
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Isoleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946