Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-isoleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoate Hydrochloride |
| CAS | 167223-42-9 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | D-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride, D-Isoleucine, methyl ester, hydrochloride (1:1), D-Isoleucine, methyl ester, hydrochloride (9CI), Methyl D-isoleucinate hydrochloride, D-Isoleucine methyl ester hydrochloride, Methyl (2R,3R)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, (2R,3R)-2-Amino-3-meth |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t5-,6-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-2-amino-3-metilpentanoato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 181.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.087 |