Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-isoleucina, 98 %
Código de producto. 15443697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443697 250 mg 250 miligramos
11461720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443697 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H27488.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 319-78-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319-78-8
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064221
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
Sinónimo d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
PubChem CID 76551
ChEBI CHEBI:27730
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Isoleucine
Punto de fusión 265°C (sublimation)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica −40° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 98%