Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido D(-)-isoascórbico, 98+ %
Código de producto. 10491651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10491651 500 g 500 g
10267283 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10491651 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227275000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-65-6 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-65-6
Fórmula molecular C6H7NaO6
Peso molecular (g/mol) 198.11
Número MDL MFCD00005378
Clave InChI IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Sinónimo erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Isoascorbic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 167.0°C to 172.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.4% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 5171
Condición de rotación específica −17.25°(25°C c=10,H2O)
Rotación específica − 17.25
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/l. Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,moderately soluble in acetone,slightly soluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina