Learn More
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16472606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472606 25 mg 25 miligramos
16459636 50 mg 50 miligramos
16433078 10 mg 10 miligramos
16414376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16472606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100542
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress D-α-Hydroxyglutaric acid disodium (Disodium (R)-2-hydroxyglutarate) is the principal metabolite accumulating in neurometabolic disease D-2-hydroxyglutaric aciduria.
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium is a weak competitive antagonist of α-ketoglutarate (α-KG) and inhibits multiple α-KG-dependent dioxygenases with a Ki of 10.87 mM. D-α-Hydroxyglutaric acid disodium increases reactive oxygen species (ROS) production. D-α-Hydroxyglutaric acid disodium binds and inhibits ATP synthase and inhibits mTOR signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-α-Hydroxyglutaric acid disodium
Forma física Powder
CAS 103404-90-6
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6Na2O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Disodium (R)-2-hydroxyglutarate
Información de solubilidad H2O : 75 mg/mL (390.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])[C@H](O)CCC(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 192.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.08
Porcentaje de pureza 95.0%