Learn More
Hidrobromuro de D-homotirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Homotyrosine Hydrobromide |
| CAS | 185617-14-5 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O3 . HBr |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3.BrH/c11-9(10(13)14)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7;/h1-2,4-5,9,12H,3,6,11H2,(H,13,14);1H/t9-;/m1./s1 |
| SMILES | Br.N[C@H](CCc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-amino-4-(4-hidroxifenil)butanoico; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 276.127 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.016 |