Learn More
D-homofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Homophenylalanine |
| CAS | 82795-51-5 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, α-amino-, (αR)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (R)-, (αR)-α-Aminobenzenebutanoic acid, (2R)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid, (R)-2-Amino-4-phenylbutyryic acid, (R)-Homophenylalanine, D-2-Amino-4-phenylbutanoic acid, D-Homophenylalanine, (2R)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-4-fenilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |