Learn More
D-homofenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436580 5 g 5 g
11426580 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27629.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82795-51-5 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82795-51-5
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00063091
Clave InChI JTTHKOPSMAVJFE-SECBINFHSA-N
Sinónimo d-homophenylalanine, h-d-hophe-oh, 2r-2-amino-4-phenylbutanoic acid, r-2-amino-4-phenylbutanoic acid, d-homophenyl-ala, h-d-homophe-oh, r-homophenylalanine, r-2-amino-4-phenylbutyric acid, unii-5847zw3pep, d-homophenyl alanine
PubChem CID 6950302
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-4-phenylbutanoic acid
SMILES N[C@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Homophenylalanine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 4675530
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%