Learn More
D-Homocistina, TRC
Código de producto. 30402170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402170 1 g 1 g
30395661 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5911901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6027-15-2
Fórmula molecular C8H16N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo (2R,2'R)-4,4'-Dithiobis[2-aminobutanoic Acid, NSC 206271
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-4-[[(3R)-3-amino-3-carboxipropil]disulfanilo]ácido butanoico
SMILES N[C@H](CCSSCC[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Homocystine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0551