Learn More
D-homocisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Homocysteine |
| CAS | 6027-14-1 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | D-Homocysteine (9CI, ACI), Butyric acid, 2-amino-4-mercapto-, D- (8CI), (R)-2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, (2R)-2-Amino-4-sulfanylbutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CCS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-4-sulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.035 |