Learn More
Clorhidrato de tiolactona de D-homocisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride |
| CAS | 1120-77-0 |
| Fórmula molecular | C4H7NOS . HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3R)- 3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride, (R)-3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1CCSC1=O |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-aminotiolan-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0015 |