Learn More
D-homoanálogo de la triamcinolona, TRC
Código de producto. 30132705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132705 100 mg 100 miligramos
30136524 50 mg 50 miligramos
30010357 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH585010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130063-07-9
Fórmula molecular C21H27FO6
Peso molecular (g/mol) 394.43
Sinónimo (11beta,16alpha,17alpha)-9-Fluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione, (2R,3R,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-Fluoro-3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-decahydro-2,3,11-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-10a,12a-dimethyl-1,8(2H,4bH)-chrysenedione;
Nombre IUPAC (2R,3R,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-fluoro-2,3,11-trihidroxi-2-(hidroximetil)-10a,12a-dimetil-3,4,4a,4b,5,6,11,12-octahidrocriseno-1,8-dione
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@](O)(CO)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Homoanalog of Triamcinolone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27FO6/c1-18-9-16(26)21(22)13(4-3-11-7-12(24)5-6-19(11,21)2)14(18)8-15(25)20(28,10-23)17(18)27/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20+,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1792