Learn More
D-Histidina, TRC
Código de producto. 30179213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179213 100 g 100 g
30179148 25 g 25 g
30179036 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH456015100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351-50-8
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 155.15
Sinónimo (R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanoic acid
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)ácido propanoico
SMILES N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Histidine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0695
Condiciones de envío Temperatura ambiente