Learn More
Éster metílico de D-histidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Histidine Methyl Ester |
| CAS | 17720-12-6 |
| Fórmula molecular | C7H11N3O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | R-Histidine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](N)Cc1cnc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 169.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0851 |