Learn More
Diclorhidrato de éster metílico de D-histidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492459 1 g 1 g
15402469 5 g 5 g
15412469 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65096.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4467-54-3 | C7H13Cl2N3O2 | 242.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4467-54-3
Fórmula molecular C7H13Cl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 242.1
Número MDL MFCD00066137
Clave InChI DWAYENIPKPKKMV-QYCVXMPOSA-N
Sinónimo d-histidine methyl ester dihydrochloride, r-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, h-d-his-ome 2hcl, h-d-his-ome.2hcl, d-histidine methylester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl, methyl 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, d-histidine methyl ester di hydrochloride, d-his-ome.2hcl, d-histidinemethylesterdihydrochloride
PubChem CID 12658398
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoato de metilo; diclorhidrato
SMILES COC(=O)C(CC1=CN=CN1)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Histidine methyl ester dihydrochloride
Color Blanco
Beilstein 6491805
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido