Learn More
Hidrhidrato de clorhidrato de D-Histidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Histidine Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 328526-86-9 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O2 . HCl . xH 2O |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2.ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | O=C([C@@H](CC1=CN=CN1)N)O.Cl.O |
| Nombre IUPAC | D-histidina clorhidrato hidratado |
| Peso molecular (g/mol) | 209.63 |
| Cantidad | 500 mg |
| Condiciones de envío | Room Temperature |