Learn More
D-Gulono-1,4-lactona, TRC
Código de producto. 30390727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390727 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30390727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG85499510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Gulono-1,4-lactone
CAS 6322-07-2
Fórmula molecular C6 H10 O6
Cantidad 10 g
Sinónimo D-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Gulonolactone, D-Gulonic γ-lactone, D-Gulono-1,4-lactone, D-Gulono-γ-lactone, D-Gulonolactone, NSC 34392, γ-D-Gulonolactone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 178.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0477