Learn More
γ-Lactona de ácido D(-)-gulónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10358100 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10358100 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10358100 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 204450250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Gulonic acid γ-lactone
Nombre de nota 99%
CAS 6322-07-2
Punto de fusión 182°C to 188°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H10O6
Número MDL MFCD00005391
Cantidad 25 g
Beilstein 18, 204
Condición de rotación específica −54.50° (20°C c=4,water)
Rotación específica -54.5
Clave InChI SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C1OC(=O)C(O)C1O
Nombre IUPAC 5-(1,2-dihidroxietil)-3,4-dihidroxioxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 178.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales