Learn More
Ácido d-gulónico-1,4-lactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428579 5 g 5 g
15438579 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66987.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6322-07-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
D-Gulono-1,4-lactone is a hexanoic acid used as a starting material in EPC syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-gulono-1,4-lactona es un ácido hexanoico utilizado como material de partida en síntesis EPC.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Garantiza una buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6322-07-2
Número MDL MFCD00005391
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Gulonic acid-1,4-lactone
Punto de fusión 182°C to 188°C
Color Blanco
Fórmula molecular C5H2Br2O2S
Cantidad 5 g
Beilstein 83012
Sinónimo 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-dibromothenoic acid, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem7747, acmc-20a4op, maybridge1_002274, 4-dimethylaminoethyl benzoate, 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylic acid, 2,3-dibromothiophene-5-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4,5-dibromo
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI USFXRYVNRUMABJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Br)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4,5-dibromotiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 285.94
PubChem CID 80611
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo