Learn More
D-glicero-D-gulo-Heptopiranosa, TRC
Código de producto. 30406287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406287 5 mg
30402273 2.5 mg
30401971 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4501705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6946-18-5
Fórmula molecular C7H14O7
Peso molecular (g/mol) 210.18
Sinónimo NSC 57733
Nombre IUPAC (3R,4R,5R,6R)-6-[(1R)-1,2-dihidroxietiloxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-glycero-D-gulo-Heptopyranose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O7/c8-1-2(9)6-4(11)3(10)5(12)7(13)14-6/h2-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-,7?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.074