Learn More
Ácido D-glicérico Sal de calcio dihidrato, TRC
Código de producto. 30138731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138731 1 g 1 g
30132753 500 mg 500 miligramos
30011880 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2530851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6000-41-5
Fórmula molecular 2(C3H5O4) . Ca . 2(H2O)
Peso molecular (g/mol) 286.25
Sinónimo D-Glyceric Acid, Calcium Salt (2:1), Dihydrate;
Nombre IUPAC calcio; (2R)-2,3-dihidroxipropanoato; dihidrato
SMILES O.O.[Ca+2].OC[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0213