Learn More
Ácido D-glicérico Sal de calcio dihidrato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0213 |