Learn More
D-gliceraldehído (>80%), TRC
Código de producto. 30137016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137016 250 mg 250 miligramos
30135004 1 g 1 g
30008781 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG598200250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 453-17-8
Fórmula molecular C3 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Sinónimo Propanal, 2,3-dihydroxy-, (2R)-, Glyceraldehyde, D- (8CI), Propanal, 2,3-dihydroxy-, (R)-, (2R)-2,3-Dihydroxypropanal, (+)-Glyceraldehyde, (2R)-2,3-Dihydroxypropanal, (R)-(+)-Glyceraldehyde, (R)-2,3-Dihydroxypropanal, (R)-Glyceraldehyde, D-(+)-Glyceraldehyde, D-Glyceraldehyde, D-Glycerose, NSC 91534, Triose
Nombre IUPAC (2R)-2,3-dihidroxipropanal
SMILES OC[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glyceraldehyde
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0317