Learn More
D-gliceraldehído-1,2,3-13C3 (solución acuosa), TRC
Código de producto. 30400547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30400547 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30400547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5982032.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glyceraldehyde-13C3
CAS 478529-54-3
Fórmula molecular 13C3 H6 O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Propanal-13C3, 2,3-dihydroxy-, (2R)- (9CI), D-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3, D-Glyceraldehyde-13C3, (2R)-2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C3 (2R)-2,3-Dihydroxypropanal-13C3
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
SMILES O[13CH2][13C@@H](O)[13CH]=O
Nombre IUPAC (2R)-2,3-dihidroxi(1,2,3-^{13}C_{3})propanal
Peso molecular (g/mol) 93.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.0418
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.