Learn More
D-gliceraldehído-1,2,3-13C3 (solución acuosa), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glyceraldehyde-13C3 |
| CAS | 478529-54-3 |
| Fórmula molecular | 13C3 H6 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Propanal-13C3, 2,3-dihydroxy-, (2R)- (9CI), D-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3, D-Glyceraldehyde-13C3, (2R)-2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C3 (2R)-2,3-Dihydroxypropanal-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1 |
| SMILES | O[13CH2][13C@@H](O)[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2,3-dihidroxi(1,2,3-^{13}C_{3})propanal |
| Peso molecular (g/mol) | 93.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0418 |