Learn More
D-Glutamina, TRC
Código de producto. 30240853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240853 5 g 5 g
30240588 1 g 1 g
30240562 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5972955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5959-95-5
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.14
SMILES N[C@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glutamine
Cantidad 5 g