Learn More
D-Glutamine, MedChemExpress
Código de producto. 16499646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499646 50 mg 50 miligramos
16474386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100587
MedChemExpress D-Glutamine is a cell-permeable D type stereoisomer of Glutamine.
D-Glutamine is a cell-permeable D type stereoisomer of Glutamine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glutamine
CAS 5959-95-5
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10N2O3
Información de solubilidad H2O : ≥ 32 mg/mL (218.97 mM)
SMILES N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 146.14
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism