Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glutamine |
| CAS | 5959-95-5 |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.992 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Sinónimo | d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln |
| Clave InChI | ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2,5-diamino-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.146 |
| Mostrar más |