Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Glutamina, 98+ %
Código de producto. 10271592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10271592 5 g Frasco de vidrio 5 g
10068671 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10271592
Marca: Thermo Scientific Chemicals 135160050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5959-95-5 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5959-95-5
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.146
Número MDL MFCD00065607
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln
PubChem CID 145815
ChEBI CHEBI:17061
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Glutamine
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −32.00 (20.00°C 589nm,c=10,N HCl)
Rotación específica -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino