Learn More
Ácido D-glutámico dimtil éster clorhidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468708 5 g 5 g
15458708 1 g 1 g
15437076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62132.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27025-25-8 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27025-25-8
Fórmula molecular C7H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 211.642
Número MDL MFCD00235872
Clave InChI MFUPLHQOVIUESQ-NUBCRITNSA-N
Sinónimo dimethyl d-glutamate hydrochloride, h-d-glu ome-ome.hcl, h-d-glu ome-ome hcl, r-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-1jdm33eygh, d-glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, 1jdm33eygh, d-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, d-glutamic acid 1,5-dimethyl ester hydrochloride, 1,5-dimethyl 2r-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 12917567
Nombre IUPAC dimetil (2R)-2-aminopentanedioato;clorhidrato
SMILES COC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 91°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.64
Rotación óptica −26° (c=5 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%