Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D(-)-Glutamic acid |
| Nombre de nota | 99+% |
| Punto de fusión | 200.0°C to 202.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.2% max. (105°C, 3 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C5H9NO4 |
| Fórmula lineal | HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.