Learn More
D-ácido glutámico 5-tert-butil éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480169 1 g 1 g
15490169 5 g 5 g
15400179 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63463.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45125-00-6 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45125-00-6
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD00153437
Clave InChI OIOAKXPMBIZAHL-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo h-d-glu otbu-oh, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamicacid, 5-1,1-dimethylethyl ester, 2r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, ambotzhaa1231, l-glutamicacid5-tert-butylester, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
PubChem CID 7016383
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido