Learn More
Éster 1-terc-butílico del ácido D-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glutamic Acid 1-tert-Butyl Ester |
| CAS | 25456-76-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9H17NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | D-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | N#CCc1cc(C)cc(C)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 203.24 |
| Porcentaje de pureza | >95 |