Learn More
D-ácido glutámico 1-tert-butil éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439958 5 g 5 g
15449958 250 mg 250 miligramos
15429958 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63318.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25456-76-2 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, is an aminoacid which is widely used in pharmaceutical and food industry. It is also used as a pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido D-glutámico 1-tert-butil éster es un aminoácido que se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica y alimentaria. También se utiliza como intermediario farmacéutico. Asímismo, es un importante intermediario orgánico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25456-76-2
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD09842819
Clave InChI QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
PubChem CID 7019726
Nombre IUPAC Ácido (4R)-4-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Color Blanco
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo