Learn More
Clorhidrato de éster 1,5-dimetílico del ácido D-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 27025-25-8 |
| Fórmula molecular | C7H14ClNO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Dimethyl D-Glutamate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)CC[C@@H](N)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (2R)-2-aminopentanedioato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 211.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0611 |