Learn More
Ácido D-glutámico-2,3,3,4,4-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glutamic Acid-d5 |
| CAS | 14341-88-9 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H4 N O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | (-)-Glutamic Acid-d5, (2 R)-2-Aminopentanedioic Acid-d5, (2 R)-Glutamic Acid-d5, (R)-(-)-Glutamic Acid-d5, (R)-Glutamic Acid-d5, D-(-)-Glutamic Acid-d5, NSC 77686-d5; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 152.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0845 g/mol |
| Mostrar más |