Learn More
Acetónido de D-glucurono-6,3-lactona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394745 10 g 10 g
11304755 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17765.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20513-98-8 | C9H12O6 | 216.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20513-98-8
Fórmula molecular C9H12O6
Peso molecular (g/mol) 216.189
Número MDL MFCD00061641
Clave InChI BDBGJSXZKMTMGP-BOFVIFSBSA-N
Sinónimo d-glucurono-6,3-lactone acetonide
PubChem CID 134129430
Nombre IUPAC (3aS,3bS,6S,6aS,7aR)-6-hidroxi-2,2-dimetil-3b,6,6a,7a-tetrahidro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-ona
SMILES CC1(OC2C3C(C(C(=O)O3)O)OC2O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucurono-6,3-lactone acetonide
Punto de fusión 119°C to 121°C
Cantidad 10 g
Rotación óptica +52° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.19
Porcentaje de pureza ≥98%