Learn More
D-Glucurono-3,6-lactona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glucuronolactone |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0321 |
| Porcentaje de pureza | >95% |