Learn More
D(+)-Glucurono-3,6-lactona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D(+)-Glucurono-3, 6-lactone |
| Nombre de nota | 99+% |
| Punto de fusión | 170.0°C to 176.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (80°C) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula molecular | C6H8O6 |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |