Learn More
D(+)-Glucurono-3,6-lactona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104710 500 g Frasco de plástico 500 g
10583581 25 g Frasco de plástico 25 g
10388450 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10104710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225925000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32449-92-6
Número MDL MFCD00135622
Clave InChI UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Sinónimo d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
Nombre IUPAC (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-5-oxooxolan-2-il]-2-hidroxiacetaldehído
SMILES C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 170.0°C to 176.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (80°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H8O6
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 4503
Condición de rotación específica +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotación específica + 19.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid, slightly soluble in methanol and absolute, ethanol
Peso molecular (g/mol) 176.124
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina