Learn More
Ácido D-glucurónico, TRC
Código de producto. 30008372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008372 10 g 10 g
30011584 25 g 25 g
17999254 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59685010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6556-12-3
Fórmula molecular C6 H10 O7
Peso molecular (g/mol) 194.14
Sinónimo D-Glucuronic Acid, Glucuronic acid, D- (8CI), D-(+)-Glucuronic acid, Glucosiduronic acid, Glucuronic acid
Nombre IUPAC ácido (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
SMILES O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucuronic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0427
Porcentaje de pureza >95%