Learn More
Ácido D(+)-glucurónico, sal sódica, monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226740 25 g Frasco de plástico 25 g
10627304 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204570250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14984-34-0 | C6H9NaO7·H2O | 234.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14984-34-0
Fórmula molecular C6H9NaO7·H2O
Peso molecular (g/mol) 234.14
Número MDL MFCD00151051
Clave InChI QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Sinónimo sodium d-glucuronate
PubChem CID 87235405
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Punto de fusión 134°C to 140°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 886
Índice Merck 10, 4327
Condición de rotación específica +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Rotación específica + 21
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino