Learn More
Ácido D-glucurónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373486 25 g 25 g
11363486 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14350.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
D-Glucuronic acid is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido D-glucurónico se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6556-12-3
Fórmula molecular C6H10O7
Peso molecular (g/mol) 194.14
Número MDL MFCD00077778
Clave InChI IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Sinónimo 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
PubChem CID 65041
ChEBI CHEBI:47953
Nombre IUPAC ácido (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucuronic acid
Punto de fusión ∽158°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1727083
Índice Merck 14,4465
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +35° (c=6 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.14
Porcentaje de pureza ≥98%