Learn More
Ácido D-glucurónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10747783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10747783 10 g Frasco de plástico 10 g
10472071 25 g Frasco de plástico 25 g
10531984 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10747783 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309880100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    109.65€ / 10 g
    Ahorro 15.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6556-12-3
Fórmula molecular C6H10O7
Peso molecular (g/mol) 194.14
Número MDL MFCD00064368
Clave InChI IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
ChEBI CHEBI:47953
Nombre IUPAC ácido (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucuronic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 158.0°C to 162.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 10 g
Índice Merck 15,4501
Condición de rotación específica + 36.50 (20.00°C c=6,H2O,after 2 hrs)
Rotación específica + 36.50
Sinónimo 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
PubChem CID 65041
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino