Learn More
D-Glucuronamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | D-Glucuronamide |
| Punto de fusión | 166°C to 167°C |
| Color | Claro a blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Rotación óptica | +35° (c=2 in Water) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.15 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |