Learn More
D-Glucuronamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407259 5 g 5 g
15497249 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66047.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3789-97-7
Fórmula molecular C6H11NO6
Peso molecular (g/mol) 193.155
Número MDL MFCD00006619
Clave InChI VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
PubChem CID 3482
Nombre IUPAC 3,4,5,6-tetrahidroxioxano-2-carboxamida
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucuronamide
Punto de fusión 166°C to 167°C
Color Claro a blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +35° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo