Learn More
β-D-Glucosa Pentaacetato, Mikromol
Código de producto. 30461822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461822 25 mg
1 options
Código de producto. 30461822 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3780.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
β-D-Glucosa Pentaacetato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-69-3
Nombres de analitos o componentes beta-D-Glucose pentaacetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H22 O11
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxan-2-il]metil acetato
Peso molecular (g/mol) 390.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390,1162 g/mol