Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-Glucosa pentaacetato, 98 %
Código de producto. 10013460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10013460 100 g Frasco de plástico 100 g
10495423 5 g Glass Bottle 5 g
10096193 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10013460 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 302961000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    62.65€ / 100 g
    Ahorro 6.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-69-3
Número MDL MFCD00006597
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Sinónimo beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
PubChem CID 2724702
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxan-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-D-Glucose pentaacetate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.0°C to 133.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C16H22O11
Cantidad 100 g
Condición de rotación específica + 5.00 (20.00°C c=1,CHCL3)
Rotación específica + 5.00
Peso molecular (g/mol) 390.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino