Descripción
- La D-(+)-glucosa anhidra es una fuente principal de energía para los organismos vivos.
- Se combina en glucósidos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos (celulosa y almidón) y glucógeno.
- La D-(+)-glucosa es un monosacárido. Es una mezcla deα - yβ -anómeros, principalmente losα -anómero.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 50-99-7 |
| Punto de fusión | 150 °C a 170 °C (literatura) |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.544g/mL |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1724615 |
| Sinónimo | Dextrose, Cartose, Cerelose, Corn Sugar |
| Información de solubilidad | Soluble en una solución clara acuosa al 20% incolora. |
| Clave InChI | WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N |
| Mostrar más |